Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC404556-1G PC404556-5G
APOSPC404556-1GEA 9030 CZK
APOSPC404556-1G APOSPC404556-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 131610-11-2