Tisk…
Mefloquine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 3190 CZK
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₁₆F₆N₂O
MW: 414.78 g/mol
Bod tání: 259…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797519
CAS číslo: 51773-92-3