Tisk…
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 CZK
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Vzorec: C₁₇H₁₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260389
CAS číslo: 714953-86-3