Tisk…
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 1330 CZK
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 241 °C
Bod tání: 22…30 °C
Hustota: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007060
CAS číslo: 446-11-7