Tisk…
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 1870 CZK
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219657
CAS číslo: 175203-42-6