Tisk…
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404005-250MG PC404005-1G
APOSPC404005-250MGEA 622 CZK
APOSPC404005-250MG APOSPC404005-1G
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375076
CAS číslo: 84331-14-6