Tisk…
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 705 CZK
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 137…139 °C/83mmHg
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007200
CAS číslo: 446-10-6
EINECS: 207-161-8