Tisk…
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4039-5G
APOSPC4039-5GEA 0 CZK
APOSPC4039-5G
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₅BrF₃NOS
MW: 264,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 238742-91-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III