3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4038-100G
PC4038-25G
PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA
3580
CZK
APOSPC4038-100G
APOSPC4038-25G
APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec:
C₁₁H₆F₆O₂ Bod tání: 166…169 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799487 CAS číslo: 155814-20-3 |