Tisk…
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4034-1G PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA 6620 CZK
APOSPC4034-1G APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₃F₃N₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07786303
CAS číslo: 299440-05-4