Methyl trifluoroacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4032-25G
PC4032-1G
PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA
18220
CZK
APOSPC4032-25G
APOSPC4032-1G
APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Vzorec:
C₄H₃F₃O₂ MW: 140.06 g/mol Bod varu: 85…86 °C Hustota: 1.3259 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077566 CAS číslo: 392-41-6 EINECS: 206-875-7 |