(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC403116-250MG
PC403116-1G
APOSPC403116-250MGEA
3020
CZK
APOSPC403116-250MG
APOSPC403116-1G
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213866 CAS číslo: 205744-16-7 |