Tisk…
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 744 CZK
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 97…98 °C/10mmHg
Bod tání: 28
Hustota: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007283
CAS číslo: 446-33-3
EINECS: 207-164-4