Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4029-1G PC4029-5G PC4029-500MG
APOSPC4029-1GEA 5460 CZK
APOSPC4029-1G APOSPC4029-5G APOSPC4029-500MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃BrF₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015535
CAS číslo: 37461-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III