Tisk…
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 3070 CZK
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Bod varu: 85 °C/18mmHg
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093763
CAS číslo: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III