Tisk…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 2570 CZK
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077455
CAS číslo: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III