Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 1990 CZK
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
Bod varu: 82 °C/18mmHg
Bod tání: 55…58 °C
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236675
CAS číslo: 455-00-5