Tisk…
3-Fluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 4070 CZK
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.1796 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066450
CAS číslo: 19883-77-3