3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4024-1G
PC4024-10G
PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA
6620
CZK
APOSPC4024-1G
APOSPC4024-10G
APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₃F₆N MW: 215.1 Bod varu: 117…118 °C Bod tání: 38…40 °C Bod vzplanutí: 44.4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00128904 CAS číslo: 20857-47-0 UN: 2926 ADR: 4.1+6.1 III |