Tisk…

2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide

PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 787 CZK
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,150 g/mol
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221473
CAS číslo: 344-95-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR