Tisk…
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 5890 CZK
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Vzorec: C6H7FN2O
MW: 142,1300 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374960
CAS číslo: 886372-63-0