Tisk…
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC402010-1G PC402010-250MG
APOSPC402010-1GEA 14520 CZK
APOSPC402010-1G APOSPC402010-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658655
CAS číslo: 1186334-63-3