Tisk…
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 1740 CZK
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Bod varu: 97…98 °C/3mmHg
Bod tání: 52…55 °C
Hustota: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007053
CAS číslo: 446-34-4
EINECS: 207-166-5