Tisk…
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 870 CZK
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Bod varu: 64,5 °C/40mmHg
Hustota: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075481
CAS číslo: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III