1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4014-1G
PC4014-5G
PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA
744
CZK
APOSPC4014-1G
APOSPC4014-5G
APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ Bod varu: 182…184 °C Bod tání: 86…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093070 CAS číslo: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,II |