Tisk…
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4013-1G PC4013-5G
APOSPC4013-1GEA 8100 CZK
APOSPC4013-1G APOSPC4013-5G
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797582
CAS číslo: 238742-88-6