2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4011-100G
PC4011-25G
PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA
1330
CZK
APOSPC4011-100G
APOSPC4011-25G
APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Bod varu: 208…210 °C Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007197 CAS číslo: 769-10-8 EINECS: 212-203-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...