2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC401047-1G
PC401047-5G
APOSPC401047-1GEA
0
CZK
APOSPC401047-1G
APOSPC401047-5G
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03714773 CAS číslo: 96145-98-1 |