Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 6090 CZK
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036125
CAS číslo: 89402-28-8