Tisk…
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 2480 CZK
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460102
CAS číslo: 3671-60-1