Tisk…
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 1330 CZK
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O₂
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00458655
CAS číslo: 327-19-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III