Tisk…
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 5960 CZK
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Vzorec: C₁₁H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827896
CAS číslo: 76293-37-3