Tisk…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 4570 CZK
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,55 g/mol
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190002
CAS číslo: 34486-07-2