5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC401004-1G
PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA
1990
CZK
APOSPC401004-1G
APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃BrF₃NO MW: 241,9933 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11227189 CAS číslo: 109919-32-6 |