Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400738-1G PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA 1040 CZK
APOSPC400738-1G APOSPC400738-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01666439
CAS číslo: 2923-96-8