2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400737-25G
PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA
9100
CZK
APOSPC400737-25G
APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₂BrFN₂O₂ MW: 220.99 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05662387 CAS číslo: 652160-72-0 |