2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400736-25G
PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA
4630
CZK
APOSPC400736-25G
APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,1200 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01569541 CAS číslo: 126674-78-0 |