Tisk…
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400735-1G PC400735-250MG PC400735-5G
APOSPC400735-1GEA 1350 CZK
APOSPC400735-1G APOSPC400735-250MG APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
Bod varu: 36…37 °C
Bod tání: 13…15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10574962
CAS číslo: 785777-89-1