Tisk…
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 2240 CZK
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,119 g/mol
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11519030
CAS číslo: 79562-49-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III