Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400730-25G
APOSPC400730-25GEA 2440 CZK
APOSPC400730-25G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834365
CAS číslo: 38185-56-7