Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400729-5G PC400729-1G PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA 2320 CZK
APOSPC400729-5G APOSPC400729-1G APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Bod tání: 43…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835341
CAS číslo: 329314-68-3