Tisk…

3-Fluoro-5-nitroaniline 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 3810 CZK
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2369-12-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR