Tisk…
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 1450 CZK
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1360 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520393
CAS číslo: 1214353-57-7