Tisk…
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 1780 CZK
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116054
CAS číslo: 84315-24-2