3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC400705-25G
APOSPC400705-25GEA
3380
CZK
APOSPC400705-25G
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄FNO MW: 137,1112 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09972133 CAS číslo: 473923-95-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |