Tisk…
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400664-1G PC400664-250MG PC400664-500MG
APOSPC400664-1GEA 8400 CZK
APOSPC400664-1G APOSPC400664-250MG APOSPC400664-500MG
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₂
MW: 267.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384864
CAS číslo: 1299607-71-8