Tisk…
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 5390 CZK
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845745
CAS číslo: 1160994-99-9