Tisk…
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 6910 CZK
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Vzorec: C₈H₈BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384845
CAS číslo: 216765-95-6