Tisk…
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 5720 CZK
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Vzorec: C₆H₅ClF₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10568286
CAS číslo: 129015-68-5