Tisk…
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400604-1G PC400604-5G
APOSPC400604-1GEA 5000 CZK
APOSPC400604-1G APOSPC400604-5G
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Vzorec: C₁₃H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 320,7 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23183904
CAS číslo: 1426290-06-3